Merck
706701
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2-Brompyridin
97%
Synonym(e):
1-(2-Brom-3-pyridinyl)-ethanon, 3-(2-Brompyridyl)-methylketon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.572
Dichte
1.552 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-9-7(6)8/h2-4H,1H3
InChIKey
VYJZSPNXTDPUJW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)