Merck
699985
Sigma-Aldrich
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin
97%
Synonym(e):
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalin-2-yl)-ethanon, 6-Acetyltetralin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.562
Dichte
1.039 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C12H14O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h6-8H,2-5H2,1H3
InChIKey
VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C