Merck
699926
Sigma-Aldrich
3-Brom-4-Hydroxybenzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
155-160 °C
SMILES String
OC(=O)c1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
InChIKey
XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain up to 5.0 wt. % water
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable