693421
3-[(E)-[[(1R,2R)-2-[[(1S)-1-[(Dimethylamino)-carbonyl]-2,2-dimethylpropyl]-thioureido]-cyclohexyl]-imino]-methyl]-5-(tert.-butyl)-4-hydroxyphenylpivalat
95%
Synonym(e):
3-[[[(1R,2R)-2-[[[[(1S)-1-[(Dimethylamino)-carbonyl]-2,2-dimethylpropyl]-amino]-thioxomethyl]-amino]-cyclohexyl]-imino]-methyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl-2,2-dimethylproanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D -88°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C (D)
Mw/Mn
<1.2
SMILES String
CN(C)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]1CCCC[C@H]1\N=C\c2cc(OC(=O)C(C)(C)C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H50N4O4S/c1-29(2,3)21-17-20(39-27(38)31(7,8)9)16-19(24(21)36)18-32-22-14-12-13-15-23(22)33-28(40)34-25(30(4,5)6)26(37)35(10)11/h16-18,22-23,25,36H,12-15H2,1-11H3,(H2,33,34,40)/b32-18+/t22-,23-,25-/m1/s1
InChIKey
BOFCLIFENISFHX-ZIKUWVHDSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable