Merck
691615
Sigma-Aldrich
(+)-Vinylboronsäure-pinandiolester
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19BO2
Molekulargewicht:
206.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +30.0°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.479
Dichte
1.002 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]3OB(O[C@]3(C)[C@@H]1C2)C=C
InChI
1S/C12H19BO2/c1-5-13-14-10-7-8-6-9(11(8,2)3)12(10,4)15-13/h5,8-10H,1,6-7H2,2-4H3/t8-,9-,10+,12-/m1/s1
InChIKey
POAOFRAFKLHZGL-MWGHHZFTSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable