688770
tert-Butylacetoacetat
Arxada quality, ≥98 % (w/w) (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualität
Arxada quality
Hersteller/Markenname
Arxada AG
Konzentration
≥98 % (w/w) (GC)
Verunreinigungen
≤0.1% water
≤0.5% acid (as acetic acid)
≤2.0% tert-butanol
Farbe
clear
APHA: ≤100
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
71-72 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChIKey
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter