Merck
684619
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-Isopropoxy-5-Formylphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12BBrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
105-109 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)Oc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H12BBrO4/c1-6(2)16-10-8(11(14)15)3-7(5-13)4-9(10)12/h3-6,14-15H,1-2H3
InChIKey
JDRHFOMNQQEZJZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)