Merck
681016
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazol-4-carbonsäure-ethylester
97%
Synonym(e):
Ethyl-5-Methylisoxazol-4-Carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.460
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cnoc1C
InChI
1S/C7H9NO3/c1-3-10-7(9)6-4-8-11-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
KOMSQTMQKWSQDW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
200.1 °F
Flammpunkt (°C)
93.4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)