Merck
666750
Sigma-Aldrich
3-(4′-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15BO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
159-163 °C
SMILES String
COc1ccc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-7-5-11(6-8-13)10-19-14-4-2-3-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChIKey
BBNOCVPPEAVHKK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)