Merck
663670
Sigma-Aldrich
2,5′-Dibromo-2′-Hydroxyacetophenon
97%
Synonym(e):
2-Brom-1-(5-brom-2-hydroxyphenyl)-ethanon, 5-Brom-2-hydroxyphenacylbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6Br2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6Br2O2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
InChIKey
FZIUHYVCSFQKFC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)