Direkt zum Inhalt
Merck

661066

Sigma-Aldrich

(1S,2S)-(+)-N-Boc-2-amino-1-phenyl-1,3-propandiol

97%

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Empirische Formel (Hill-System):
C14H21NO4
Molekulargewicht:
267.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22

Assay

97%

mp (Schmelzpunkt)

73-77 °C

SMILES String

CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccccc1

InChI

1S/C14H21NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-16)12(17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,16-17H,9H2,1-3H3,(H,15,18)/t11-,12-/m0/s1

InChIKey

WEIHMMMBXBQYNT-RYUDHWBXSA-N

Lagerklassenschlüssel

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable

Persönliche Schutzausrüstung

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


Analysenzertifikate (COA)

Suchen Sie nach Analysenzertifikate (COA), indem Sie die Lot-/Chargennummer des Produkts eingeben. Lot- und Chargennummern sind auf dem Produktetikett hinter den Wörtern ‘Lot’ oder ‘Batch’ (Lot oder Charge) zu finden.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.