Merck
658553
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorphenyl)oxazol-2-Propionsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-149 °C
SMILES String
OC(=O)CCc1ncc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H10ClNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-11(17-10)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
InChIKey
XKDNEJYXLSVRMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable