Merck
644277
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(1,4,7,10-tetraoxaundecyl)benzol
90%
Synonym(e):
1,4-Bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)benzol, 1,4-Bis(triethoxymethoxy)benzol
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(OCH2CH2)3O]2C6H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.4940 (lit.)
Dichte
1.1082 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOCCOCCOc1ccc(OCCOCCOCCOC)cc1
InChI
1S/C20H34O8/c1-21-7-9-23-11-13-25-15-17-27-19-3-5-20(6-4-19)28-18-16-26-14-12-24-10-8-22-2/h3-6H,7-18H2,1-2H3
InChIKey
GLFDQJMQVPBQCE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter