Merck
639893
Sigma-Aldrich
Glycidaldehyd-Diethylacetal
90%
Größe auswählen
1 G
117,00 €
117,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
117,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
117,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
Dichte
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CCOC(OCC)C1CO1
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-8-7(9-4-2)6-5-10-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
QIQQWSQARNQPLP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ying Fu et al.
Free radical biology & medicine, 73, 12-20 (2014-05-13)
Previous studies showed that 7-(1',2'-dihydroxyheptyl)-substituted etheno DNA adducts are products of reactions with the epoxide of (E)-4-hydroxy-2-nonenal, an oxidation product of ω-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs). In this work, we report the detection of 7-(1',2'-dihydroxyheptyl)-1,N(6)-ethenodeoxyadenosine (DHHedA) in rodent and human