Merck
630799
Sigma-Aldrich
1-(2-Furoyl)-1H-benzotriazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C (lit.)
SMILES String
O=C(c1ccco1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H7N3O2/c15-11(10-6-3-7-16-10)14-9-5-2-1-4-8(9)12-13-14/h1-7H
InChIKey
AFORMRZDGRLVBW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)