Merck
58565
Sigma-Aldrich
Isobutyllithium -Lösung
technical, ~16% in heptane (~1.7 M)
Synonym(e):
Lithium-2-methyl-1-propanid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.06
Beilstein:
4450775
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Konzentration
~16% in heptane (~1.7 M)
Dichte
0.69 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]CC(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h4H,1H2,2-3H3;
InChIKey
YZLMQRULZXAMEC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter