579408
1-(Methylsulfonyl)-1H-benzotriazol
95%
Synonym(e):
1-Methansulfonyl-1H-benzotriazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C (lit.)
SMILES String
CS(=O)(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3O2S/c1-13(11,12)10-7-5-3-2-4-6(7)8-9-10/h2-5H,1H3
InChIKey
OMMZSDGGKVRGGP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable