Merck
574139
Sigma-Aldrich
5-(2,4-Dichlorphenyl)-2-furancarbonsäure
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6Cl2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
220-224 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C11H6Cl2O3/c12-6-1-2-7(8(13)5-6)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-5H,(H,14,15)
InChIKey
LYDQZIXGFBEQKT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)