Merck
555355
Sigma-Aldrich
Cap B (80 % THF, 10 % Pyridin, 10 % 1-Methylimidazol)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
bp:
65 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
bp
65 °C (lit.)
Qualitätsniveau
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
6.1 °F
Flammpunkt (°C)
-14.4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)