54911
2-Phenyl-phenol Natriumsalz Tetrahydrat
technical
Synonym(e):
2-Hydroxy-biphenyl Natriumsalz Tetrahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
SMILES String
O.O.O.O.[Na+].[O-]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O.Na.4H2O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;;/h1-9,13H;;4*1H2/q;+1;;;;/p-1
InChIKey
SEVSIOOUCUTMMP-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable