547824
Tris[N,N-Bis(trimethylsilyl)amid]gadolinium(III)
98%
Synonym(e):
Gadolinium bis(trimethylsilyl)amide, Gadolinium tris[bis(trimethylsilyl)amide]
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gadolinium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
67-90 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)N([Gd](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Gd/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
InChIKey
LFWPRLGQJJEPDP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
36.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges