Merck
533890
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-octanol
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4C(CH3)(OH)C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
Dichte
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC(C)(O)CC
InChI
1S/C9H20O/c1-4-6-7-8-9(3,10)5-2/h10H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
163.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter