Merck
511730
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3-(hydroxymethylen)-1-cyclohexen-1-carbaldehyd
98%
Synonym(e):
2-Chloro-1-formyl-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.61
UNSPSC-Code:
12171500
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
113-116 °C (lit.)
SMILES String
ClC1=C(C([H])=O)CCC/C1=C([H])/O
InChI
1S/C8H9ClO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h4-5,10H,1-3H2/b6-4-
InChIKey
JWUQFQYYMGMPKE-XQRVVYSFSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)