494968
Thianaphthen-3-carboxaldehyd
95%
Synonym(e):
Benzo[b]thiophen-3-carboxaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
bp
166 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-57 °C (lit.)
SMILES String
O=Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H6OS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6H
InChIKey
WDJLPQCBTBZTRH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used in the synthesis of :
- 6-(N,N-dimethylamino)-2-(benzo[b]thiophen-3-yl)quinazolin-4-one
- 6-(pyrrolidin-1-yl)-2-(benzo[b]thiophen-3-yl)quinazolin-4-one
- (Z)-2-(benzo[b]thiophen-3-ylmethylene)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable