Merck
492477
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanin-3-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
DL-Phenylalanin-β-13C
Größe auswählen
250 MG
425,60 €
425,60 €
Listenpreis448,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
425,60 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H513CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
425,60 €
Listenpreis448,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
266-267 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
NC([13CH2]c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6+1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)