Merck
488321
Sigma-Aldrich
Butan-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH213CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
59.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
2.11 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
51.6 psi ( 37.7 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Selbstzündungstemp.
761 °F
bp
−0.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−138 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCC[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1
InChIKey
IJDNQMDRQITEOD-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Empfohlene Produkte
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Rechtliche Hinweise
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)