Wichtige Dokumente
481386
Epichlorhydrin
≥99%
Synonym(e):
(±)-Epichlorhydrin, (±)-2-(Chlormethyl)oxiran, 1-Chlor-2,3-epoxypropan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
779 °F
Expl.-Gr.
21 %
Verunreinigungen
≤0.1% water
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−57 °C (lit.)
Dichte
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChIKey
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F
Flammpunkt (°C)
28 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?