Merck
473073
Sigma-Aldrich
Methyl-(S)-(−)-3-hydroxy-5-oxo-1-cyclopenten-1-heptanoat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −10.4°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 97% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCCCCCC1=C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C13H20O4/c1-17-13(16)7-5-3-2-4-6-10-8-11(14)9-12(10)15/h8,11,14H,2-7,9H2,1H3/t11-/m1/s1
InChIKey
PQKUWAVOSCVDCT-LLVKDONJSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable