Merck
472603
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-N-nonyl-N-[3-(sulfooxy)-propyl]-ammoniumbetain Inneres Salz
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8N(CH3)2(CH2)3OSO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOS([O-])(=O)=O
Anwendung
Zwitterionic surfactant
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable