Merck
452947
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrrol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C10H8ClN/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H
InChIKey
LTOQUFIOYDCJFJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Solvent and ligand effects on selective mono-and dilithiation of 1-(chlorophenyl) pyrroles and 1-(methoxyphenyl) pyrroles.
Fogassy K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 9, 1039-1043 (2001)