Merck
447587
Sigma-Aldrich
Dibutyldichlorgerman
98%
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]2GeCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.77
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
Dichte
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[Ge](Cl)(Cl)CCCC
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Macromolecules, 23, 2346-2346 (1990)