Merck
415103
Sigma-Aldrich
Calciumnitrid
−200 mesh, 95%
Synonym(e):
Tricalcium dinitride
About This Item
Lineare Formel:
Ca3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
95%
Form
powder
Partikelgröße
−200 mesh
Dichte
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
InChIKey
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.