404284
Benzylphenylether
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
286-287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
SMILES String
C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChIKey
BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup