Wichtige Dokumente
400807
Kaliumselenat
−100 mesh, 99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
K2SeO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
99%
Partikelgröße
−100 mesh
Dichte
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K].O[Se](O)(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?