Merck
391123
Sigma-Aldrich
Tris-(dibenzoylmethanato)-eisen(III)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H36FeO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
728.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
SMILES String
O=C(\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)O\C(=C\C(=O)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
Anwendung
Air-stable, non-hygroscopic, THF-soluble catalyst for the coupling of alkenyl halides with Grignard reagents, and for the samarium(II) iodide promoted intramolecular Barbier-type reaction for the synthesis of bicyclo[m.n.l]alkan-1-ols.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Organic Chemistry, 56, 4112-4112 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 40, 599-599 (1975)