381551
7-Isopropoxy-3-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on
97%
Synonym(e):
(Ipriflavon)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)Oc1ccc2c(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c1
InChI
1S/C18H16O3/c1-12(2)21-14-8-9-15-17(10-14)20-11-16(18(15)19)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3
InChIKey
SFBODOKJTYAUCM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Alpl(25586)
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable