Merck
376922
Sigma-Aldrich
Antimonigsäure-tributylester -Lösung
65 wt. % in toluene
Synonym(e):
Tributylantimonite
About This Item
Lineare Formel:
Sb(OC4H9)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
1.1 mmHg ( 54.4 °C)
Eignung der Reaktion
core: antimony
Konzentration
65 wt. % in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.48
Dichte
1.225 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCO[Sb](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Sb/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
InChIKey
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 26, 2199-2199 (1988)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 27, 3535-3535 (1989)