Wichtige Dokumente
372129
2,4-Bis-(α,α-dimethylbenzyl)-phenol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
bp
206 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O/c1-23(2,18-11-7-5-8-12-18)20-15-16-22(25)21(17-20)24(3,4)19-13-9-6-10-14-19/h5-17,25H,1-4H3
InChIKey
FMUYQRFTLHAARI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)