Merck
367893
Sigma-Aldrich
2-(Methylsulfonyl)-ethyl-N-succinimidyl-carbonat
98%
Synonym(e):
N-[2-(Methylsulfonyl)-ethoxycarbonyloxy]-succinimid, MSC-ONSu
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
115-118 °C (lit.)
SMILES String
CS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable