362565
Bis(diethylamino)chlorphosphin
97%
Synonym(e):
Chlorobis(diethylamino)phosphine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Brechungsindex
n20/D 1.4895 (lit.)
bp
55-57 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CCN(CC)P(Cl)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20ClN2P/c1-5-10(6-2)12(9)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChIKey
JVEHJSIFWIIFHM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?