35170
2,4-Dichloranilin
≥97.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (GC)
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C (lit.)
60-65 °C
Löslichkeit
methanol: soluble, clear, very faintly brownish-yellow
SMILES String
Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChIKey
KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?