Merck
349917
Sigma-Aldrich
(−)-(Chlormethyl)-menthylether
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]24/D −177.0°, c = 1 in methylene chloride
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
bp
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-/m1/s1
InChIKey
XOPLTFUYFXWFGB-OUAUKWLOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter