Merck
348937
Sigma-Aldrich
Lithiumisopropoxid
95%
Synonym(e):
Lithium-2-propanolat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66.03
Beilstein:
3618614
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
95%
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
core: lithium
SMILES String
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChIKey
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications