341126
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien)[1,4-bis(diphenylphosphin)butan]rhodium(I)-tetrafluorborat
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)CP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C28H28P2.C7H8.BF4.Rh/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
InChIKey
FVKIJNAEINIHMG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable