Merck
333220
Sigma-Aldrich
Thallium(III)-chlorid Tetrahydrat
98%
About This Item
Lineare Formel:
TlCl3·4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.80
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: thallium
SMILES String
O.O.O.O.Cl[Tl](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.4H2O.Tl/h3*1H;4*1H2;/q;;;;;;;+3/p-3
InChIKey
OKOWNNXUBXWOSD-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)