330191
2-Brom-3-nitrobenzoesäure
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cccc(c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
WTDJEGSXLFHZPY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable