Wichtige Dokumente
325317
5-Brom-2′,3′-dideoxyuridin
99%
About This Item
Assay
99%
SMILES String
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O4/c10-6-3-12(9(15)11-8(6)14)7-2-1-5(4-13)16-7/h3,5,7,13H,1-2,4H2,(H,11,14,15)/t5-,7+/m0/s1
InChIKey
MREZUWMZVPBIEE-CAHLUQPWSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)