310247
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-mannopyranose
98%
Synonym(e):
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetat
About This Item
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]19/D −68°, c = 0.7 in pyridine
mp (Schmelzpunkt)
160-161 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O)COC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-12(21-7(2)16)13(22-8(3)17)11(19)14(24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12-,13-,14-/m1/s1
InChIKey
SHBHJRVMGYVXKK-XVIXHAIJSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable