Merck
307130
Sigma-Aldrich
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluor-p-tolylhydrazin
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6F4NHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
SMILES String
NNc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable