Merck
287733
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1-cyclohexen
75%
About This Item
Lineare Formel:
C6H9CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
75%
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
155-157 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C1=CCCCC1
Sonstige Hinweise
remainder 3-isopropyl-1-cyclohexene and 4-isopropyl-1-cyclohexene
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup